Merck
20256-U
Supelco
ORBO 70 Sorbent Tube
5% Na₂CO₃ on Chromosorb®-P (30/60), 335/165 mg, W,W,W separators, O.D. × L 8mm × 100mm, pkg of 50 ea
Synonym(e):
ORBO 70 Sorbent Tube, Chromosorb P, 30/60 mesh
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
ORBO 70 5 % Na2CO3 auf Chromosorb®-P (30/60), 335/165 mg, W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Materialien
W,W,W separators
Qualitätsniveau
Produktlinie
ORBO
Zusammensetzung
Bed A, 335 mg
Bed B, 165 mg
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
ORBO 70
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
8 mm × 100 mm
Matrix
5% Na2 CO3 on Chromosorb-P
Partikelgröße
30-60 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Rechtliche Hinweise
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)