Merck
U211050
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rU-phosphoramidit
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Synonym(e):
5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-uridin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], DMT-2′-O-TBDMS-rU-amidit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H61N4O9PSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
861.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
Farbe
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Kompatibilität
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Nukleosidprofil
base: uridine
base protecting group: none
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C45H61N4O9PSi/c1-31(2)49(32(3)4)59(55-29-15-27-46)57-40-38(56-42(48-28-26-39(50)47-43(48)51)41(40)58-60(10,11)44(5,6)7)30-54-45(33-16-13-12-14-17-33,34-18-22-36(52-8)23-19-34)35-20-24-37(53-9)25-21-35/h12-14,16-26,28,31-32,38,40-42H,15,29-30H2,1-11H3,(H,47,50,51)/t38-,40-,41-,42-,59?/m1/s1
InChIKey
SKNLXHRBXYGJOC-ZMHKPELYSA-N
Allgemeine Beschreibung
RNA-Phosphoramidite unterstützten gemeinsam mit RNA-GPG analog zur DNA-Synthese die Synthese von sequenzspezifischen RNA-Oligonukleotiden für die RNA-Interferenz (RNAi) und können bei der Zielvalidierung und anderen Arzneimittelentwicklungsverfahren eingesetzt werden.Die moderne durch Phosphoramidit-vermittelte Synthese ermöglicht routinemäßige Aufbereitungen von-RNA-Oligonukleotiden, die hohe Ausbeuten erzielen. Hochwertige RNA-Phosphoramidite sind wesentlich für geringe Fehlerraten, die hohe biologische Aktivität von Syntheseprodukten und die Kosteneffizienz.Wichtige Eigenschaften:
  • Industriestandard 2′-O-TBDMS-Schutzgruppe
  • Gleichbleibende Reinheit und Leistung über alle Chargen hinweg
  • Mit Entschützungsverfahren auf der Grundlage von Methylamin oder AMA kompatibel
  • Standard-RNA-Phosphoramidite bieten ausgezeichnete Kupplungsergebnisse,wenn sie mit ETT oder BTT als Aktivator verwendet werden; das beste Ergebnis wird mitAktivator 42 erzielt
  • Verkappung mit gängigem Essigsäureanhydrid-Verkappungsreagens statt mitCap A-Schnellentschützungslösung
  • Hergestellt nach einem durch ISO 9001 zertifizierten QualitätssystemDMT-2′-O-TBDMS-rU-Phosphoramidit ist für ABI Synthesizer ausgelegt.
Sonstige Hinweise
RNA-Monomere haben Hydroxygruppen in der 2′-Position. Um die Bildungvon unnatürlichen 2′-5′-Phosphordiesterbindungen während derKettenlängung zu verhindern, wird die 2′-OH-Gruppe mit einer Trialkylsilyl-Gruppe (Tertbutyldimethylsilyl, TBDMS) geschützt. Die TBDMS-Gruppe ist unter den sauren Bedingungen,unter denen die DMT-Gruppe im Synthesezyklus entfernt wird, stabil,aber kann nach der Spaltung und Entschützung des RNA-Oligomersdurch verschiedene Verfahren entfernt werden, z. B. mit einer Lösung ausTetrabutylammoniumfluorid (TBAF) in Tetrahydrofuran (THF) oder mit Triethylaminhydrofluorid.
Rechtliche Hinweise
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)