Wichtige Dokumente
U211030
DMT-2′O-TBDMS-rU-phosphoramidit
configured for ABI
Synonym(e):
5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-uridin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], DMT-2′-O-TBDMS-rU-amidit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
Farbe
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Kompatibilität
configured for ABI
Nukleosidprofil
base: uridine
base protecting group: none
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C45H61N4O9PSi/c1-31(2)49(32(3)4)59(55-29-15-27-46)57-40-38(56-42(48-28-26-39(50)47-43(48)51)41(40)58-60(10,11)44(5,6)7)30-54-45(33-16-13-12-14-17-33,34-18-22-36(52-8)23-19-34)35-20-24-37(53-9)25-21-35/h12-14,16-26,28,31-32,38,40-42H,15,29-30H2,1-11H3,(H,47,50,51)/t38-,40-,41-,42-,59?/m1/s1
InChIKey
SKNLXHRBXYGJOC-ZMHKPELYSA-N
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable