SRP0247
MAP3K14(NIK) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
MAP3K14, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14, NF-kappa-beta-inducing kinase, NIK
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
88 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... MAP3K14(9020)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)