Merck
SML0569
Sigma-Aldrich
RO-3306
≥98% (HPLC), powder, CDK1 inhibitor
Synonym(e):
(5Z)-5-Chinolin-6-ylmethylen-2-[(thiophen-2-ylmethyl)-amino]-thiazol-4-on, 5-(6-Chinolinylmethylen)-2-[(2-thienylmethyl)amino]-4(5H)-thiazolon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13N3OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
RO-3306, ≥98% (HPLC)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white to brown
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1N=C(NCC2=CC=CS2)S/C1=C\C3=CC4=C(C=C3)N=CC=C4
InChI
1S/C18H13N3OS2/c22-17-16(24-18(21-17)20-11-14-4-2-8-23-14)10-12-5-6-15-13(9-12)3-1-7-19-15/h1-10H,11H2,(H,20,21,22)/b16-10-
InChIKey
XOLMRFUGOINFDQ-YBEGLDIGSA-N
Anwendung
RO-3306 wurde wie folgt verwendet:
  • Zur Untersuchung der Signifikanz der CA4-vermittelten Zytotoxizität bei mitotischem Arrest
  • Bei der Zellzyklussynchronisation zum Durchführen einer Studie der Proteomik
  • Als CDK1-Inhibitor zum Verhindern eines frühen Eintritts in die Mitose
Biochem./physiol. Wirkung
CDK1 (Cyclin-abhängige Kinase 1) wird als der „Hauptschalter“ bei der Zellteilung erachtet, der den mitotischen Zustand von Zellen erhält.
RO-3306 ist ein selektiver ATP-kompetitiver Inhibitor von CDK1. Er hemmt die CDK1-Cyclin-B1-Aktivität mit einer Ki von 35 nM, eine nahezu 10-fache Selektivität relativ zu CDK2/Cylin E und eine mehr als 50-fache Selektivität relativ zu CDK4/Cyclin D. RO-3306 wird eingesetzt, um einen Zellzyklusarrest an der G2/M-Grenze auszulösen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite CDKs im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Visualization of human karyopherin beta-1/importin beta-1 interactions with protein partners in mitotic cells by co-immunoprecipitation and proximity ligation assays.
Francesco L, et al.
Scientific Reports, 8(1), 1850-1850 (2018)
Tamara B Garcia et al.
Leukemia research, 64, 30-33 (2017-11-28)
Inhibition of WEE1 is emerging as a promising chemosensitization strategy in many cancers including acute leukemia. Our lab and others have demonstrated that a small-molecule inhibitor of WEE1, AZD1775, sensitizes acute leukemia cells to cytarabine; however, a mechanism of combinatorial
Selective small-molecule inhibitor reveals critical mitotic functions of human CDK1.
Vassilev L T, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(28), 10660-10665 (2006)
Structurally simplified biphenyl combretastatin A4 derivatives retain in vitro anti-cancer activity dependent on mitotic arrest.
Tarade D, et al.
PLoS ONE, 12(3), e0171806-e0171806 (2017)
BRCA2 suppresses replication stress-induced mitotic and G1 abnormalities through homologous recombination.
Feng W and Jasin M
Nature Communications, 8(1), 525-525 (2017)
Artikel
CDKs