Merck
SMB00418
Sigma-Aldrich
Cepharanthin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
O-Methylcepharanolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H38N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
606.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CCC2=CC3=C(OCO3)C(O4)=C2[C@@H]1CC5=CC=C(OC6=C(OC)C=CC(C[C@@H]7C8=CC4=C(OC)C=C8CCN7C)=C6)C=C5
InChI
1S/C37H38N2O6/c1-38-13-11-24-18-31(41-4)33-20-27(24)28(38)16-23-7-10-30(40-3)32(17-23)44-26-8-5-22(6-9-26)15-29-35-25(12-14-39(29)2)19-34-36(37(35)45-33)43-21-42-34/h5-10,17-20,28-29H,11-16,21H2,1-4H3/t28-,29+/m1/s1
InChIKey
YVPXVXANRNDGTA-WDYNHAJCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cepharanthine is a biscoclaurine alkaloid found in Stephania cepharantha.
Biochem./physiol. Wirkung
Cepharanthine has anticancer, anti-inflammatory, anti-allergic, immunomodulatory, anti-angiogenic, and apoptosis-inducing activities.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1