SMB00288
Peptidoglycan aus Bacillus subtilis
≤1.00 EU/mg Endotoxin
Synonym(e):
PGN
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Bacillus subtilis
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Verunreinigungen
≤1.00 EU/mg Endotoxin
Löslichkeit
water: 9.80-10.20 mg/mL, hazy to turbid
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Peptidoglycan activates the Toll-like receptor 2 (TLR2), present in mammalian cells for the stimulation of lymphocytes. It may also function as an antagonist of Poly (I:C).
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)