A3007
N-Acetylmuraminsäure
≥98% (TLC)
Synonym(e):
(1’R)-2-Acetamido-3-O-(1-carboxyethyl)-2-deoxy-α-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(D-1-carboxyethyl)-D-glucopyranose, MurNAc, NAMA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Verunreinigungen
≤1 mol/mol methanol
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
125 °C ((257 °F ))
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO8/c1-5(11(18)19)20-10(9(17)8(16)4-14)7(3-13)12-6(2)15/h3,5,7-10,14,16-17H,4H2,1-2H3,(H,12,15)(H,18,19)/t5-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
InChIKey
SOARVSUSWULNDI-TVVSKHENSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges