Wichtige Dokumente
547190
Berbamin -dihydrochlorid
Synonym(e):
Berbenin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]20/D +116°, c = 1% in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
250-253 °C (lit.)
SMILES String
Cl.Cl.COc1cc2CCN(C)[C@H]3Cc4ccc(Oc5cc(C[C@H]6N(C)CCc7cc(OC)c(OC)c(Oc1cc23)c67)ccc5O)cc4
InChI
1S/C37H40N2O6.2ClH/c1-38-14-12-24-19-32(41-3)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-31-18-23(8-11-30(31)40)17-29-35-25(13-15-39(29)2)20-34(42-4)36(43-5)37(35)45-33;;/h6-11,18-21,28-29,40H,12-17H2,1-5H3;2*1H/t28-,29+;;/m0../s1
InChIKey
USRXDYNDPPUBSG-KKXMJGKMSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Preparation of and anti-leukemia active berbamine derivatives
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)