Wichtige Dokumente
SAB4200545
Anti-Parvalbumin antibody, Mouse monoclonal
clone PARV-19, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-ALPHA-PARVALBUMIN, Monoclonal Anti-PALB1, Monoclonal Anti-PV, Monoclonal Anti-PVALB (includes EG:19293), Monoclonal Anti-Parv, Monoclonal Anti-Pva
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PARV-19, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 12 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using BLO-11 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using mouse muscle extracts.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PVALB(5816)
rat ... PVALB(25269)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunohistochemistry
- immunofluorescence staining
- immunolabeling
- to label brain slices for perineuronal net staining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable