Wichtige Dokumente
MABN1191
Sigma-Aldrich
Anti-Parvalbumin-Antikörper, Klon 4E9.2
clone 4E9.2, from mouse
Synonym(e):
Parvalbumin alpha, Parvalbumin, PV
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E9.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PVALB(5816)
mouse ... Pvalb(19293)
rat ... Pvalb(25269)
Allgemeine Beschreibung
Parvalbumin alpha (UniProt P02625; auch bekannt als PV) wird vom Gen Pvalb (auch Pva genannt) (Gen-ID 25269) in Rattenspezies kodiert. Parvalbumin alpha ist ein kleines (AS 2–110; Met1 posttranslational entfernt) Calcium-Bindungsprotein. Parvalbumin alpha besteht nahezu ausschließlich aus zwei EF-Hand-Domänen (AS 39–74 und 78–110) und ist strukturell mit Calmodulin und Troponin C verwandt. Parvalbumin (PV) liegt in GABAergen Interneuronen im Nervensystem, insbesondere im retikulären Thalamus, vor. PV-Interneuronen sind eine Untergruppe von hemmenden GABAergen Neuronen, die die Erregbarkeit von postsynaptischen Pyramidalneuronen kontrollieren. Eine Fehlfunktion oder ein Verlust der PV-Interneuronen wird mit kognitiven Defiziten in Verbindung gebracht, die mit einer Reihe von bekannten psychischen Störungen, wie Schizophrenie, der Alzheimer-Krankheit und Depressionen, in Zusammenhang stehen.
Spezifität
Klon 4E9.2 weist ein bei Menschen-, Mäuse-, und Rattenspezies konserviertes Epitop nach.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das einer internen Sequenz in der N-terminalen Hälfte von Parvalbumin der Ratte entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Parvalbumin-Antikörper, Klon 4E9.2, ist zur Verwendung in Western Blots und Immunhistochemie (Paraffin) für den Nachweis von Parvalbumin validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde Parvalbumin in Gewebeschnitten aus Menschen- und Rattennieren und aus der Großhirnrinde von Mäusen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Lysat von Mäusegehirngewebe.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,25 µg/ml dieses Antikörpers wurde Parvalbumin in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~12 kDa beobachtet. 11,93 kDa (Mensch), 11,80 kDa (Maus) und11,79 kDa (Ratte) berechnet (Met1 entfernt). In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1