Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
MAB1572
Sigma-Aldrich
Anti-Parvalbumin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, PARV-19
Synonym(e):
Anti-D22S749
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Produktbezeichnung
Anti-Parvalbumin-Antikörper, ascites fluid, clone PARV-19, Chemicon®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PARV-19, monoclonal
Speziesreaktivität
feline, rabbit, goat, frog, fish, human, pig, bovine, rat, mouse, canine
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PVALB(5816)
Allgemeine Beschreibung
Parvalbumin ist ein calciumbindendes Albuminprotein. Es hat drei EF-Hand-Motive und ist strukturell mit Calmodulin in Troponin C verwandt. Parvalbumin ist in schnell kontrahierenden Muskeln, wo seine Werte am höchsten sind sowie im Hirn und einigen endokrinen Geweben lokalisiert. Parvalbumin kommt in GABAergen Interneuronen im Nervensystem vor und wird überwiegend durch Chandelier- und Korbzellen im Kortex exprimiert.
Spezifität
Parvalbumin. Der Antikörper reagiert mit Parvalbumin aus Gehirn und Muskeln. Durch Immunblot erkennt er ein Protein mit 12 kDa. Dieser Antikörper ist gegen ein Epitop an der ersten Ca+2-Bindungsstelle gerichtet und färbt die Ca+2-gebundene Form von Parvalbumin spezifisch.
Immunogen
Aus Froschmuskeln aufgereinigtes Parvalbumin
Anwendung
Der Anti-Parvalbumin-Antikörper ist ein Antikörper gegen Parvalbumin zur Verwendung in IC, IH(P) & WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge wurde in einer Verdünnung von 1:1.000–1:2.000 durch indirekte Immunperoxidase verwendet. Der Antikörper funktioniert mit formalinfixierten Paraffinschnitten von Rattenkleinhirn aus einer früheren Charge. Die Fixierung scheint die Fähigkeit von MAB1572, Parvalbumin nachzuweisen, nicht zu beeinträchtigen.
Immunzytochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde mit kultivierten Neuronen verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Qualität
Routinemäßig mittels Western Blot an Gehirnlysaten der Maus beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000-Verdünnung dieser Charge wies Parvalbumin in 10 μg Gehirnlysat der Maus nach.
Zielbeschreibung
12 kDa
Physikalische Form
Monoklonale IgG1-Aszitesflüssigkeit der Maus
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebe, kultivierte Neuronen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Robert Esterberg et al.
The Journal of clinical investigation, 126(9), 3556-3566 (2016-08-09)
Exposure to aminoglycoside antibiotics can lead to the generation of toxic levels of reactive oxygen species (ROS) within mechanosensory hair cells of the inner ear that have been implicated in hearing and balance disorders. Better understanding of the origin of
Stress impairs GABAergic network function in the hippocampus by activating nongenomic glucocorticoid receptors and affecting the integrity of the parvalbumin-expressing neuronal network.
Hu, W; Zhang, M; Czeh, B; Flugge, G; Zhang, W
Neuropsychopharmacology null
Hypocretin increases impulse flow in the septohippocampal GABAergic pathway: implications for arousal via a mechanism of hippocampal disinhibition
Wu, M. et al.
The Journal of Neuroscience, 22, 7754-7765 (2002)
R Gómez-Nieto et al.
Neuroscience, 179, 188-207 (2011-02-03)
Bushy cells (BCs) process auditory information in the ventral cochlear nucleus (VCN). Yet, most neuroanatomical findings come from studies in cats and rodents, and the ultrastructural morphological features of BCs in humans and higher nonhuman primates are unknown. In this
Response features of parvalbumin-expressing interneurons suggest precise roles for subtypes of inhibition in visual cortex.
Runyan, CA; Schummers, J; Van Wart, A; Kuhlman, SJ; Wilson, NR; Huang, ZJ; Sur, M
Neuron null