Merck
HWGCRISPR
Sigma-Aldrich
Sigma Whole Human Genome Lentiviral CRISPR Pool
About This Item
UNSPSC-Code:
41106609
NACRES:
NA.51
Verpackung
pkg of 8x25 μL (vials)
Qualitätsniveau
Konzentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
Anwendung(en)
CRISPR
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeat) sind wiederholte Sequenzen der DNA. Diese werden in ein einziges Transkript transkribiert und später in kurze Repeats aufgeteilt.
Anwendung
Funktionelle Genomik/Screening/Targetvalidierung
Biochem./physiol. Wirkung
Nutzen Sie das Potenzial von CRISPR Whole Genome Lentiviral Pools zum Knockout und Screening jedes Gens im menschlichen Genom. Der Sigma Whole Human Genome Lentiviral CRISPR Pool wird als 200  uL in Aliquoten von 8 x 25  uL mit einem Mindesttiter von 5 x 108 an Viruspartikeln/mL über p24 geliefert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einsatz von CRISPR-Nukleasen zum Knockout proteinkodierender Gene, um deren Funktion zu beurteilen
  • Effizientes Screening des gesamten menschlichen Genoms (mehr als 16.000 Gene) auf dem Labortisch ohne Robotik oder Spezialgeräte
  • Höhere Flexibilität aufgrund von 8 Subpools mit 23.000 Klonen pro Pool (184.000 Klone insgesamt) gegenüber den bisherigen 2 Subpools (Gecko v2)
  • Erweiterte gRNA-Abdeckung mit 10 gRNAs pro Gen gegenüber zuvor 6 gRNAs pro Gen (Gecko v2)
  • Die zahlreichen eingebauten Anreicherungs- und Abreicherungskontrollen ermöglichen Forschern die sichere Beurteilung des Erfolgs ihrer gepoolten Screening-Experimente
  • 2-Vektor-System (Pools sind reine gRNA-Pools, Cas9 wird separat verkauft)
  • Einfache Optimierung: Nutzt dasselbe Vektorsystem wie Gecko v2, wodurch eine Optimierung für beide Systeme möglich ist
  • Minimierung von Off-Targeting: strenge gRNA-Design- und Tiling-Regeln
Angaben zur Herstellung
Puro „Kill-Curve“ und Bestimmung der koloniebildenden Einheit (KBE) pro mL.
Vor dem bibliotheksbasierten Screening müssen zwei vorläufige Tests durchgeführt werden: 1) Bestimmung der Empfindlichkeit des Zielzelltyps gegenüber Puromycin (Kill-Kurve) und (2) Bestimmung des funktionalen Titers des Lentivirus in Ihrem Zelltyp, wozu ein koloniebildender Assay (gemessen in KBE/mL) durchgeführt werden muss. Die Berechnung der MOI (Multiplicity of Infection) sollte sich auf den Wert der KBE beziehen. Verschiedene Zelltypen variieren in der Transduktionseffizienz und unterschiedliche lentivirale Konstrukte verhalten sich nicht identisch. Deshalb ist es wichtig, dass Sie vor der Durchführung Ihres gepoolten Experiments Ihre experimentellen Bedingungen mit lentiviralen CRISPR-Kontrollklonen (erhältlich von Sigma) optimieren.
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt ist nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht für Arzneimittelanwendungen, häuslichen Gebrauch oder sonstige Zwecke vorgesehen. Informationen zu den Gefahren und zur sicheren Handhabung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Obwohl die produzierten lentiviralen Transduktionspartikel replikationsinkompetent sind, wird dennoch empfohlen, diese bei der Handhabung im Labor als Organismen der Risikogruppe 2 (RGL-2) zu behandeln. Alle veröffentlichten Richtlinien zur Risikogruppe 2 für die Handhabung im Labor und Abfalldekontaminierung sind zu befolgen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Campylobacter Ecology and Evolution (2014)
Artikel
Our lentiviral vector systems are developed with enhanced safety features. Numerous precautions are in place in the design of our lentiviruses to prevent replication. Good handling practices are a must.
Successful targeting relies on optimizing key sensitive steps in the process, including lentiviral transduction. Below are some helpful handling and titration tips from our R&D lentiviral experts.
Protokolle
You are not alone designing successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments. Sigma-Aldrich was the first company to commercially offer lentivirus versions of targeted genome modification technologies and has the expertise and commitment to support new generations of scientists.
FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting) provides a method for sorting a mixed population of cells into two or more groups, one cell at a time, based on the specific light scattering and fluorescence of each cell. This method provides fast, objective, and quantitative recording of fluorescent signals from individual cells.