GW23003
Anti-CD19 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CD19
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
chicken
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Genway 15-288-23003
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD19(930)
Allgemeine Beschreibung
There are certain localized regions of strong net negative charge with nine tyrosine residues in the cytoplasmic region of CD19. These regions might regulate the interaction of CD19 with the proto-oncogene Vav, phosphatidylinositol-3 kinase (PI-3 kinase), and the Lyn, Lck, and Fyn protein tyrosine kinases.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable