Wichtige Dokumente
MAB1794
Sigma-Aldrich
Anti-Human-B-Zellen (CD19)-Antikörper, Klon FMC63
clone FMC63, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
B-lymphocyte Surface Antigen B4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FMC63, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD19(930)
Allgemeine Beschreibung
BIOCHEMIE:
p I = 7,0
Spezifität
Die Spezifität dieses Antikörpers entspricht der von monoklonalen CD19-Antikörpern (Zola et al., 1988, 1989), basierend auf Vergleichsstudien, Antigenerkennung und positiver Reaktion mit einer CD19-transfizierten Zelllinie. Er weist ein 96-kDa-Einzelketten-Glykoprotein auf der Oberfläche humaner Zellen der B-Linie, einschließlich Prä-B-Zellen, nach. B-Zellen können im peripheren Blut und in Geweben nachgewiesen werden. Der Antikörper reagiert mit den meisten bösartigen B-Zell-Erkrankungen, einschließlich chronischer lymphatischer Leukämie und den meisten Lymphomen, jedoch nicht mit dem multiplen Myelom.
Zellreaktivität:
Normal: Färbt alle B-Lymphozyten im peripheren Blut und in der Milz. Negativ auf Granulozyten, Monozyten, Blutplättchen, Erythrozyten und T-Lymphozyten.
Klinisch:
Chronische Lymphatische B-Zell-Leukämie (B-CLL) +
Pro-Lymphatische Leukämie (PLL) +
Haarzell-Leukämie (HCL) +
Allgemeine akute lymphoblastische Leukämie (CALL) +
Prä-B-akute lymphatische Leukämie (prä-B-ALL) +
NULL-akute lymphatische Leukämie (NULL-ALL) +
T-allgemeine lymphatische Leukämie (T-CLL) -
Immunogen
Raji-Zellen
Anwendung
Dieser Anti-Human-B-Zellen-CD19-Antikörper, Klon FMC63, ist für die Verwendung in FC und IF zum Nachweis von CD19 validiert.
Dieser Antikörper eignet sich für die Zählung normaler B-Lymphozyten und die Typisierung maligner B-Zellen mittels Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz.
EMPFOHLENE ANWENDUNG VERDÜNNUNG
Durchflusszytometrie und indirekte Immunfluoreszenz 1:25
Mit isotonischem Puffer verdünnen. Verwenden Sie 50 μl verdünnten Antikörper pro 1 x 10E6 periphere mononukleare Blutzellen (PBMC) in 100 μl Puffer.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline und Immunologie
Verlinkung
Ersetzt: CBL141
Physikalische Form
Aufgereinigt aus der Aszitesflüssigkeit der Maus. Der Antikörper ist in 25 mmol/l Tris-HCl-Puffer, 0,4 mol/l NaCl, pH 8,0 mit 0,2 % Rinderserumalbumin und 0,1 % Natriumazid erhältlich. Die Merkmale der einzelnen Chargen werden durch Elektrophorese und Durchflusszytometrie geprüft.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C bis zu 6 Monate lagern. Für eine verlängerte Lagerung bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten aufbewahren. WIEDERHOLTE EINFRIER-/AUFTAUZYKLEN VERMEIDEN.
WARNUNG: Die monoklonale Reagenzlösung enthält 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel. Aufgrund möglicher Gefährdungen durch Ansammlung dieses Materials in Rohren sollte verbrauchtes Reagenz mit großzügigen Wassermengen entsorgt werden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ye Lin et al.
Frontiers in neurology, 13, 808322-808322 (2022-03-18)
Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune disease mediated by B cells secreting autoantibodies. Regulatory B (Breg) cells confirmed to have an immunosuppressive function play an important role in many autoimmune diseases. However, what about the changes in Breg cells in
Gladys S Ingle et al.
British journal of haematology, 140(1), 46-58 (2007-11-10)
CD19 and CD21 (CR2) are co-receptors found on B-cells and various B-cell lymphomas, including non-Hodgkin lymphoma. To evaluate their suitability as targets for therapy of such lymphomas using internalization-dependent antibody-drug conjugates [such as antibody-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, (N2'-deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)-maytansine) (MCC-DM1) conjugates, which require lysosomal
Andreas Weigert et al.
Nature communications, 13(1), 6078-6078 (2022-10-15)
Fibrocytes are bone marrow-derived monocytic cells implicated in wound healing. Here, we identify their role in lung cancer progression/ metastasis. Selective manipulation of fibrocytes in mouse lung tumor models documents the central role of fibrocytes in boosting niche features and
José M Díez et al.
Stem cell research & therapy, 6, 28-28 (2015-04-19)
Fetal bovine serum (FBS) is an animal product used as a medium supplement. The animal origin of FBS is a concern if cultured stem cells are to be utilized for human cell therapy. Therefore, a substitute for FBS is desirable.
Arantxa Blázquez-Prunera et al.
Stem cell research & therapy, 8(1), 103-103 (2017-04-30)
Mesenchymal stem cells (MSCs) show promising characteristics for their use in advanced therapy medicinal products. However, there are some unresolved concerns, such as the use of animal components for their expansion. In this study we assessed the suitability of a