Wichtige Dokumente
G3626
L-Glutaminsäure γ-(β-Naphthylamid)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3/c16-13(15(19)20)7-8-14(18)17-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8,16H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChIKey
XWCSDVVHAXLZNL-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?