Wichtige Dokumente
N1280
Norclomipramin -hydrochlorid
≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
N-Desmethylclomipramine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white to yellow
SMILES String
Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
InChIKey
KMDDAZOLOSKTKZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?