EP5910758006
Eppendorf® Adapter
12 x 75 mm for S-4xUniversal, pack of 2 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
12 x 75 mm for S-4xUniversal
Holds 5 mL FACS tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5910758006
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Universal bucket
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)