EP5920750003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 1 x 250 mL Corning® bottle, pack of 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 1 x 250 mL Corning® bottle
Holds 250 mL tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920750003 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Universal-Large bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)