Merck
EP5920746006
Eppendorf® Adapter for round-bottom tubes
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
Holds 9 mL tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920746006
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Universal-Large bucket
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)