EP5920747002
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 92 x 1.5/2.0 mL tube, pack of 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 92 x 1.5/2.0 mL tube
Holds 1.5/2.0 mL tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920747002 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Universal-Large bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)