Merck
EP5702705004
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-30-17, 10 x 15 ml, incl. 10 adapters Falcon tubes and 10 rubber mats
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
to hold 20 x 15 mL conical tubes
to hold 30 x 15 mL glass tubes
F-35-30-17, 10 x 15 ml, incl. 10 adapters Falcon tubes and 10 rubber mats
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702705004
Parameter
4,400 max. RCF (2,750 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Allgemeine Beschreibung
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)