EP5425715005
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 mL PCR tubes, pack of 6 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 0.2 mL PCR tubes
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5425715005
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)