Merck
EP5804726006
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804726006
Parameter
14,000 max. RCF (20,817 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Allgemeine Beschreibung
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)