Merck
EP5427716009
Eppendorf® Rotor F-35-6-30
incl. rotor lid and adapter
Synonym(e):
Centrifuge Rotor, Eppendorf Centrifuge Rotor, F-35-6-30 Rotor
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
to hold 12 x Vacutainer® tubes
to hold 6 x 15/50 mL tubes
incl. rotor lid and adapter
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427716009
Parameter
7,830 max. RCF (7,745 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5430/5430R
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Rotor can speed upto 7,745 x g (7,830 rpm)
  • Rotor for 6 x 15/50 mL conical or 12 x Vacutainer tubes
  • Supplied with adapter and rotor lid made of aluminum
  • Fixed angle rotor holds sample at 35°
  • Compatible with 5430/5430R centrifuges
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)