EP5427754008
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-48-11, aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427754008 (Global)
Parameter
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5430/5430R
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Fixed angle rotor holds 48 x 1.5/2.0 mL tubes.
- Features a QuickLock rotor lid for ergonomic lid locking.
- The aerosol-tight lock facilitates safe centrifugation of hazardous samples.
- Compatible with the 5430 and 5430R with serial numbers at or above 16,000.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)