Merck
EP5428000205
Eppendorf® Centrifuge 5430 R G
Keypad, without rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
NACRES:
NB.81
Aufnahme AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Leistungsmerkmale
CE compliant
refrigerated
Keypad
without rotor
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5428000205
Parameter
temp. range at -11-40 °C
17500 rpm
30130 × g
Methode(n)
centrifugation: suitable
Allgemeine Beschreibung
Die einzigartigen Crossover-Zentrifugen Centrifuge 5430 und 5430 R kombinieren die besten Merkmale einer Mikrozentrifuge (kleine Grundfläche) mit denen einer Mehrzweckzentrifuge (Vielseitigkeit) in einem Instrument. Diese Zentrifugen drehen Rotoren für Eppendorf-Röhrchen und PCR-Streifen wie man es von jeder Mikrozentrifuge erwartet. Aber das ist noch nicht alles. In ihrer kompakten Größe beinhalten die Centrifuge 5430 und 5430 R auch Rotoren für Mikrotiterplatten und konische 15/50-ml-Röhrchen. Jetzt wurde das Rotorenprogramm mit zusätzlichen Eppendorf QuickLock-Rotoren erweitert. Diese umfassen Rotoren mit 48 Plätzen (1,5/2,0 ml), einen Rotor mit 16 Plätzen für Eppendorf 5-ml-Röhrchen und einen Schwenkbecherrotor (24 x 1,5/2,0 ml). Durch ihre unübertroffene Vielseitigkeit sind Centrifuge 5430 und Centrifuge 5430 R die Vorzeigeprodukte des Mikrozentrifugenportfolios von Eppendorf.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Max. Rotorkapazität: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Max. Geschwindigkeit: 30.130 x g (17.500 U/min)
  • Bemerkenswerte Vielseitigkeit mit 12 verschiedenen Rotoren
  • Soft-Touch Ein-Finger-Deckelverschluss für eine ergonomische Bedienung
Menügeführtes, mehrsprachiges Bedienungsmenü (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) mit großer beleuchteter Anzeige
  • 5 Programmtasten für einfachen Zugriff auf routinemäßige Programme
  • Speichert bis zu 50 benutzerdefinierte Programme
  • Automatische Rotorerkennung und Ungleichgewichtserkennung für maximale Betriebssicherheit
  • Eppendorf QuickLock-System für ein schnelles Öffnen und Schließen des Rotordeckels
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)