EP5424702007
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11
incl. lid, aerosol tight
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 24 x 1.5/2.0 Ml tubes
incl. lid, aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5424702007
Parameter
15,000 max. RCF (21,130 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5424/5424R
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)