CLS431231
Corning®-Spritzenvorsatzfilter
PTFE membrane, diam. 25 mm, pore size 0.45 μm
Synonym(e):
disposable syringe filters, syringe filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431231
Durchmesser
25 mm
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PES für geringe Proteinbindung und schnellere Fließgeschwindigkeiten; tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) für geringste Proteinbindung; PTFE für Chemikalienresistenz; und regenerierte Cellulose (RC) als beste Wahl für die DMSO-Verträglichkeit.
- PTFE membranes provide the best chemical resistance
- These naturally hydrophobic membranes can be used for venting applications or filtering gases
- 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
- Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431231-50EA | 4061831678574 |