Merck
CLS431229
Corning®-Spritzenvorsatzfilter
polyethersulfone membrane, pore size 0.2 μm
Synonym(e):
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Materialien
acrylic copolymer housing
polyethersulfone membrane
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431229
Durchmesser
28 mm
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Allgemeine Beschreibung
Corning-Spritzenvorsatzfilter sind zu 100 % auf ihre Integrität geprüft, sind zertifiziert nicht pyrogen und nicht zytotoxisch und werden in Übereinstimmung mit ISO-9002-Standards hergestellt. Es sind vielfältige Membranen für unterschiedliche Bedürfnisse erhältlich.
PES für geringe Proteinbindung und schnellere Fließgeschwindigkeiten; tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) für geringste Proteinbindung; PTFE für Chemikalienresistenz; und regenerierte Cellulose (RC) als beste Wahl für die DMSO-Verträglichkeit.
These Corning syringe filters have acrylic copolymer housings, female luer lock inlets and male luer slip outlets.
  • Polyethersulfone (PES) membranes provide the fastest flow rates, low protein binding and low extractables
  • 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
  • Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)