CLS431219
Corning®-Spritzenvorsatzfilter
cellulose acetate membrane (surfactant-free), diam. 28 mm, pore size 0.2 μm
Synonym(e):
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
acrylic copolymer housing
cellulose acetate membrane (surfactant-free)
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431219
Durchmesser
28 mm
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PES für geringe Proteinbindung und schnellere Fließgeschwindigkeiten; tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) für geringste Proteinbindung; PTFE für Chemikalienresistenz; und regenerierte Cellulose (RC) als beste Wahl für die DMSO-Verträglichkeit.
- SFCA-PF (surfactant-free cellulose acetate with prefilter) membranes provide the lowest protein binding and have an integral glass fiber prefilter for extra filtering capacity
- 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
- Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431219-50EA | 4061831716290 |