Merck
CLS431225
Corning®-Spritzenvorsatzfilter
Nylon membrane, pore size 0.45 μm
Synonym(e):
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
polystyrene housing
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431225
Durchmesser
25 mm
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Allgemeine Beschreibung
Corning-Spritzenvorsatzfilter sind zu 100 % auf ihre Integrität geprüft, sind zertifiziert nicht pyrogen und nicht zytotoxisch und werden in Übereinstimmung mit ISO-9002-Standards hergestellt. Es sind vielfältige Membranen für unterschiedliche Bedürfnisse erhältlich.
PES für geringe Proteinbindung und schnellere Fließgeschwindigkeiten; tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) für geringste Proteinbindung; PTFE für Chemikalienresistenz; und regenerierte Cellulose (RC) als beste Wahl für die DMSO-Verträglichkeit.
These Corning syringe filters have polypropylene copolymer housings, female luer lock inlets and male luer slip outlets.
  • Nylon (NY) membranes are naturally hydrophilic, surfactant-free and offer the lowest extractables
  • 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
  • Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nhan Huynh et al.
Nature communications, 10(1), 5463-5463 (2019-12-01)
Iron Regulatory Protein 1 (IRP1) is a bifunctional cytosolic iron sensor. When iron levels are normal, IRP1 harbours an iron-sulphur cluster (holo-IRP1), an enzyme with aconitase activity. When iron levels fall, IRP1 loses the cluster (apo-IRP1) and binds to iron-responsive