Wichtige Dokumente
A5971
Anti-Water Channel Aquaporin 4 antibody produced in rabbit
lyophilized powder, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-AQP4, Anti-Mercurial-Insensitive Water Channel, Anti-WCH4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
flow cytometry: suitable (indirect)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AQP4(361)
mouse ... Aqp4(11829)
rat ... Aqp4(25293)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?