Merck
49180
Sigma-Aldrich
Glucose-Oxidase aus Aspergillus niger
lyophilized, powder, ~200 U/mg
Synonym(e):
β-D-Glucose:oxygen-1-Oxidoreduktase, G.Od., GOx
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Biologische Quelle
Aspergillus niger
Form
powder
Qualität
lyophilized
Spezifische Aktivität
~200 U/mg
Mol-Gew.
Mr ~186000
Fremdaktivität
catalase ≤1%
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Molekulargewicht: 160 kDa (Gelfiltration)
pI: 4,2
Extinktionskoeffizient: E1 % = 16,7 (280 nm)
Glucose-Oxidase aus Aspergillus niger ist ein Dimer, das aus 2 gleichen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von je 80 kDa besteht. Jede Untereinheit enthält einen Flavinadenindinukleotid-Anteil und ein Eisen. Das Enzym ist ein Glycoprotein, das ~ 16 % Neutralzucker und 2 % Aminozucker enthält. Das Enzym enthält auch 3 Cysteinreste und 8 potenzielle Stellen für die N-verknüpfte Glykosylierung.
Glucose-Oxidase kann D-Aldohexosen, Monodesoxy-D-Glucosen und Methyl-D-Glucosen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten oxidieren.
Der optimale pH-Wert für die Glucose-Oxidase ist 5,5, doch der Aktivitätsbereich erstreckt sich von pH 4 bis pH 7. Glucose-Oxidase ist spezifisch für β-D-Glucose mit einem KM von 33–110 mM.
Glucose-Oxidase erfordert keine Aktivatoren, wird aber von Ag+, Hg2+, Cu2+, Phenylquecksilberacetat und p-Chlorquecksilberbenzoat gehemmt. Es erfolgt keine Hemmung durch die nichtmetallischen SH-Reagenzien: N-Ethylmaleimid, Iodacetat und Iodacetamid.
Glucose-Oxidase eignet sich für die enzymatische Bestimmung von D-Glucose in einer Lösung. Da Glucose-Oxidase β-D-Glucose zu D-Gluconolacton und Wasserstoffperoxid oxidiert, wird für die Glucose-Bestimmung oft Meerrettichperoxidase als Kopplungsenzym verwendet. Obwohl Glucose-Oxidase für β-D-Glucose spezifisch ist, können D-Glucose-Lösungen quantifiziert werden, da die α-D-Glucose eine Mutarotation zu β-D-Glucose erfährt, während die β-D-Glucose durch die enzymatische Reaktion konsumiert wird.
Anwendung
Glucose-Oxidase kommt in vielen Bereichen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zur Anwendung und ist ein Hauptbestandteil von Glucose-Biosensoren.
Biochem./physiol. Wirkung
Die Glucose-Oxidase katalysiert die Oxidation von β-D-Glucose zu D-Glucono-β-lacton und Wasserstoffperoxid, wobei molekularer Sauerstoff als Elektronenakzeptor fungiert.
Einheitendefinition
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Glucose pro Minute bei pH 7.0 und 25°C oxidiert
Eine Einheit oxidiert 1,0 μmol von β-D-Glucose zu D-Gluconolacton und H2O2 pro Minute bei einem pH-Wert von 5,1 und einer Temperatur von 35 °C, was einer O2-Aufnahme von 22,4 μl pro Minute entspricht. Wenn das Reaktionsgemisch mit Sauerstoff gesättigt ist, kann sich die Aktivität bis auf 100 % erhöhen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Alex J Wadley et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1990, 53-70 (2019-05-31)
Increased production of reactive oxygen species (ROS) and deficiencies in cellular antioxidant defenses are the principal causes of cellular oxidative stress. ROS can react with a variety intracellular molecules, including redox active cysteine thiols (-SH) within proteins. Cysteine thiols can
Zhichao Fan et al.
Cell reports, 26(1), 119-130 (2019-01-04)
Leukocyte adhesion requires β2-integrin activation. Resting integrins exist in a bent-closed conformation-i.e., not extended (E-) and not high affinity (H-)-unable to bind ligand. Fully activated E+H+ integrin binds intercellular adhesion molecules (ICAMs) expressed on the opposing cell in trans. E-H-
Geetika Aggarwal et al.
The Journal of biological chemistry, 297(3), 101019-101019 (2021-08-01)
Reduced activity of paraoxonase 1 (PON1), a high-density lipoprotein (HDL)-associated enzyme, has been implicated in the development of atherosclerosis. Post-translational modifications of PON1 may represent important mechanisms leading to reduced PON1 activity. Under atherosclerotic conditions, myeloperoxidase (MPO) is known to
Man Sup Kwak et al.
Redox biology, 24, 101203-101203 (2019-04-27)
The nuclear protein HMGB1 (high mobility group box 1) is secreted by monocytes-macrophages in response to inflammatory stimuli and serves as a danger-associated molecular pattern. Acetylation and phosphorylation of HMGB1 are implicated in the regulation of its nucleocytoplasmic translocation for
Zhengpeng Yang et al.
Biosensors & bioelectronics, 51, 268-273 (2013-08-27)
Core-shell Fe3O4-enzyme-polypyrrole (Ppy) nanoparticles with excellent magnetism and conductivity were successfully prepared via the surface modification and enzyme self-encapsulation within Ppy. A novel potentiometric glucose biosensor has been constructed by effectively attaching the proposed Fe3O4-enzyme-Ppy nanoparticles to the surface of