26125
Natriumoleat
≥82% (fatty acids), powder
Synonym(e):
cis-9-Octadecensäure Natriumsalz, Ölsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥82% (fatty acids)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.5% free alkali (as NaOH)
mp (Schmelzpunkt)
232-235 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
unsaturated FAs
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChIKey
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable