Merck
677418
Sigma-Aldrich
Hydroxylapatit
nanopowder, <200 nm particle size (BET), ≥97%, synthetic
Synonym(e):
Calciumphosphat tribasisch, Calciumhydroxyphosphat, Dreibasisches Kalziumphosphat, HAp, Hydroxylapatit
About This Item
Lineare Formel:
[Ca5(OH)(PO4)3]x
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
≥97%
Form:
nanopowder
solid
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
nanopowder
solid
Oberflächenbereich
>9.4 m2/g
Partikelgröße
<200 nm (BET)
mp (Schmelzpunkt)
1100 °C (lit.)
SMILES String
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChIKey
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Allgemeine Beschreibung
Hydroxyapatit (HA) gehört zur Familie von Ca-Apatit, der natürlichen Knochen in sowohl Struktur als auch chemischer Zusammensetzung ähnelt. Er kann durch verschiedene Techniken wie chemische Ausfällung, Hydrothermalbehandlung, Elektrospinnen und selbstpropagierende Verbrennung hergestellt werden. Er wird aufgrund seiner bioaktiven und biokompatiblen Natur verbreitet als Implantatmaterial für die Knochenregeneration, als Arzneimittelträger und als Gentransfersystem eingesetzt.
Anwendung
Hydroxyapatitpartikel auf Nanomaßstab können aufgrund ihres langsamen biologischen Abbaus in situ, ihrer guten osteokonduktiven und osteoinduktiven Eigenschaften zum Herstellen von Materialien für Bone Tissue Engineering eingesetzt werden.
Poly(natrium-4-styrolsulfonat)-modifizierte Hydroxyapatit-Nanopartikel können als Arzneimittelträger für Vancomycin eingesetzt werden. Hydroxyapatit-Nanopartikel steuern die Freisetzung von Antibiotika nach der Implantation eines Gerüsts im Körper.
Poröse Hydroxyapatit-Mikrosphären weisen eine hohe Adsorptionskapazität für Schwermetalle auf und können bei der Behandlung von mit Schwermetallen kontaminiertem Wasser eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bioaktiv und biokompatibel
  • Gute mechanische Festigkeit
  • Poröse Struktur
  • Osteoinduktive und osteointegrative Eigenschaften
Rechtliche Hinweise
Produkt von Engi-Mat Co.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sang-Soo Kim et al.
Biomaterials, 27(8), 1399-1409 (2005-09-20)
Biodegradable polymer/bioceramic composite scaffolds can overcome the limitations of conventional ceramic bone substitutes such as brittleness and difficulty in shaping. However, conventional methods for fabricating polymer/bioceramic composite scaffolds often use organic solvents (e.g., the solvent casting and particulate leaching (SC/PL)
Michiko Sato et al.
Biomaterials, 27(11), 2358-2369 (2005-12-13)
In order to improve orthopedic implant performance, the objective of this in vitro study was to synthesize nanocrystalline hydroxyapatite (HA) powders to coat titanium. HA was synthesized through a wet chemical process. The precipitated powders were either sintered at 1100
Influence of temperature, ripening time and calcination on the morphology and crystallinity of hydroxyapatite nanoparticles.
Pang YX, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 23(10), 1697-1704 (2003)
Hydroxyapatite nanoparticles: a review of preparation methodologies
Ferraz MP, et al.
Journal of Applied Biomaterials & Biomechanics : JABB, 2(2), 74-80 (2004)
Liam M Grover et al.
Biomaterials, 34(28), 6631-6637 (2013-06-12)
Pyrophosphate ions are both inhibitors of HA formation and substrates for phosphatase enzymes. Unlike polyphosphates their hydrolysis results simultaneously in the complete loss of mineral formation inhibition and a localised elevation in orthophosphate ion concentration. Despite recent advances in our
Artikel
Nanomaterials for Biomedical Applications
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.