Wichtige Dokumente
693898
Tricalciumphosphat Hydrat
nanopowder, <200 nm particle size (BET)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
alpha-phase
Qualitätsniveau
Form
nanopowder
Partikelgröße
<100 nm (TEM)
<200 nm (BET)
SMILES String
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChIKey
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Chemistry in Flames: From Oxide to Salt and Metal Nanoparticles.
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
693898-5G | 4061832770635 |