Merck
84880
Sigma-Aldrich
Siliziumdioxid
purum p.a., acid purified
Synonym(e):
Cristobalit, Kieselgel, Quarz, Seesand
About This Item
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
purum p.a.
acid purified
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Verlust
≤0.1% loss on ignition
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
Partikelgröße
40-200 mesh
mp (Schmelzpunkt)
1610 °C (lit.)
Dichte
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
kann dunkle Partikel enthalten
Silicon dioxide is one of the important constituents of sedimentary rock bauxite, basalt fibers and ceramic fibers. It is added to cement for improving the hydraulic properties of cement.
Anwendung
Silicon dioxide may be employed in the preparation of calcium silicide.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 50-50 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 196-196 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 129-129 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 117-117 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 165-165 (1994)