Wichtige Dokumente
381276
Silica Inorganic Sorbent
120-140 mesh, 99.8%
Synonym(e):
Kieselsäureanhydrid, Kieselgel, Pyrogenes Siliciumdioxid, Silicium(IV)-oxid, Siliciumdioxid amorph
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Siliziumdioxid, 99.8%
Qualität
standard
Qualitätsniveau
Assay
99.8%
Form
powder
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
175-225 m2/g
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
0.011 μm
Porengröße
60 Å mean pore size
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
a. Quartz: = 1143K
b. Tridymite: 1143 - 1743K
c. Cristobalite: = 1743, over 1973K it forms amorphous vitreous silica glass.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
One of the more traditional photovoltaic devices, single crystalline silicon solar cells were invented more than 50 years ago, currently make up 94% of the market. Single crystalline silicon solar cells operate on the principle of p-n junctions formed by joining p-type and n-type semiconductors.