Merck
1.07712
Supelco
Seesand
purified by acid and calcined for analysis
Synonym(e):
Seesand
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11111701
EG-Index-Nummer:
238-878-4
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.2% HCl solubles
Verlust
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
Partikelgröße
0.1-0.315 mm (>=85%)
pH-Wert
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
1713 °C
Dichte
2.65 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1400 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.01% (acid soluble)
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
In Salzsäure lösliche Anteile: ≤ 0,2 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Säurelösliches Eisen (Fe): ≤ 0,01 %
Glühverlust (900 °C): ≤ 0,05 %
Korngröße (0,1 - 0,315 mm): ≥ 90 %
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3