Merck
1.07711
Supelco
Seesand
extra pure
Synonym(e):
Seesand
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11111701
EG-Index-Nummer:
238-878-4
NACRES:
NB.51
Qualitätsniveau
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.5% HCl solubles
Verlust
≤0.5% loss on ignition, 900 °C
Partikelgröße
0.1-0.315 mm (>=90%)
pH-Wert
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
1713 °C
Dichte
2.65 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1400 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
In Salzsäure lösliche Anteile: ≤ 0,5 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Glühverlust (900  °C): ≤ 0,5 %
Korngröße (0,1 – 0,315  mm): ≥ 90 %
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
broad spectrum insecticide, egradation product, phenylpyrazole pesticide, World Health Organization (WHO), HPLC, UV, testing of Fipronil and Fipronil sulfone in Food