Wichtige Dokumente
NIST165A
Glassand
NIST® SRM® 165a, low iron
Synonym(e):
Quartz, Sand, weißer Quarz, Siliciumdioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 75 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
glass & ceramic
Format
matrix material
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SRM 165A_cert
SRM 165A_SDS
Sonstige Hinweise
Aluminium oxide (Al203), Ferric oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Zirconium dioxide (ZrO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)