Merck
NIST688
Basaltgestein
NIST® SRM® 688
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 60 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in evaluating the accuracy of analytical methods and instruments used in the analysis of geological type materials. SRM 688 is a finely powdered basalt rock that was obtained from a Cenozoic basalt flow near Jaclpot, Nevada. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 688_cert
SRM 688_SDS
Anwendung
The SRM is intended for the assessment of the accuracy of instruments and analytical methods used in the analysis of geological type materials.
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Aluminum oxide (Al2O3), Iron(II) oxide (FeO), Iron(III) oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Manganese(II) oxide (MnO), Sodium oxide (Na2O), Phosphorus Pentoxide (P2O5), Silicon dioxide (SiO2), Titanium dioxide (TiO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Calcium oxide (Cao), Carbon dioxide (CO2), Fluorine (F), Magnesium oxide (MgO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)