Wichtige Dokumente
538124
Propionaldehyd
reagent grade, 97%
Synonym(e):
Propanal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
404 °F
Expl.-Gr.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤2.5% (water)
Brechungsindex
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−81 °C (lit.)
Löslichkeit
organic solvents: soluble
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
InChIKey
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Unraveling the electrocatalytic reduction mechanism of enols on copper in aqueous media.: Research on the electrocatalytic reduction mechanisms of enols, including implications for propionaldehyde, provides valuable information for chemical synthesis and industrial applications in catalysis (Cui et al., 2022).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde