Wichtige Dokumente
525243
Celpure® P300
meets USP/NF testing specifications
Synonym(e):
Diatomeenerde, calciniert
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets USP/NF testing specifications
Qualitätsniveau
Form
solid
Spezifische Aktivität
≤1 EU/g (endotoxin)
Zusammensetzung
SiO2, 98.65%
Parameter
0.300 (Permeability(Darcy))
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Verunreinigungen
≤0.2% water solubles
≤2.0% acid solubles
≤50 mg non-siliceous content
Partikelgröße
0.45-0.65 mm
Kationenspuren
As: ≤10 ppm (leachable)
Pb: ≤10 ppm (leachable)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?