Wichtige Dokumente
526266
Celpure® P100
meets USP/NF testing specifications
Synonym(e):
Diatomeenerde, calciniert
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets USP/NF testing specifications
Form
powder
Spezifische Aktivität
≤1 EU/g (endotoxin)
Zusammensetzung
SiO2, 98%
Parameter
0.100 (Permeability(Darcy))
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Verunreinigungen
≤0.2% water solubles
≤2.0% acid solubles
Partikelgröße
0.20-0.45 mm
Kationenspuren
As: ≤10 ppm (leachable)
Fe: ≤8 ppm (acid soluble)
Pb: ≤10 ppm (leachable)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of cellular and molecular medicine (2015).