Merck
04396
Supelco
Kieselgur
calcined, purified
Synonym(e):
Diatomenerde
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent grade
calcined, purified
Form
powder
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
2-3.5 m2/g
Verunreinigungen
≤1% HCl-soluble matter
Verlust
≤1% loss on ignition
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
125 μm
Porengröße
170000 Å mean pore size
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤500 mg/kg
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2