Wichtige Dokumente
1.05738
Supelco
TLC plates, Kieselguhr F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glassplates 20 x 20 cm
Precoated Kieselguhr or mixed Silica gel/Kieselguhr plates are only of small importance nowadays. Kieselguhr layers are used like cellulose layers for the TLC separation of polar and moderately polar substances. Polyamide, on the other hand , is used for the separation of flavonoids and other phenolic substances.
Verlinkung
Replaces: 5738-7; 5738
Hinweis zur Analyse
Schichtdicke: 180 - 220 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Aminosäuretest
hRf-Werte
- β-Alanin, Schnelltest:
20 - 30
- L-Alanin, Aminosäuretest: 40 - 50
- DL-Valin, Aminosäuretest: 75 - 85
- L-Leucin, Aminosäuretest: 88 - 95
Typischer Wert, gemessen an einer Platte
Eluent: n- Propanol, Wasser (80/20 v/v)