Merck
346136
Sigma-Aldrich
Diethylether
≥99.0%, anhydrous, ACS reagent, contains BHT as inhibitor
Synonym(e):
Ether, Ethylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
1696894
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.07
product name
Diethylether, ACS reagent, anhydrous, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
Qualität
ACS reagent
anhydrous
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Enthält
BHT as inhibitor
Expl.-Gr.
36.5 %
Verunreinigungen
Alcohol ( as CH3CH2OH ), passes test
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl ( as HCHO )
≤0.03% water
≤1 ppm Peroxide ( as H2O2)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diethylether ist ein vielseitiges organisches Lösungsmittel, das in den Bereichen Dieselmotoren, Landwirtschaft und Lebensmittel sowie in der chemischen, biologischen, pharmazeutischen und medizinischen Industrie eingesetzt wird.
Anwendung
Diethylether kann wie folgt als Lösungsmittel verwendet werden:
  • Ringöffnungs-Polymerisation von ε-Caprolacton zur Synthese von Polycaprolacton.
  • Rh-katalysierte C-H-Allylierung von Amiden mit Allylhalogeniden zur Synthese von allylierten Amiden.
  • Photochemische α-Bromierung von aromatischen und aliphatischen Carbonylverbindungen mit N-Bromsuccinimid zur Synthese von α-bromierten Ketonen.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Nema Hafezi et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(30), 12861-12868 (2012-07-13)
A dynamic covalent library of interconverting imine constituents, dissolved in an acetonitrile/water mixture, undergoes constitutional reorganization upon phase separation induced by a physical stimulus (heat) or a chemical effector (inorganic salt, carbohydrate, organic solvent). The process has been made reversible
Faysal Benaskar et al.
ChemSusChem, 6(2), 353-366 (2012-11-30)
A μ(2)-process in the Ullmann-type C-O coupling of potassium phenolate and 4-chloropyridine was successfully performed in a combined microwave (MW) and microflow process. Selective MW absorption in a micro-fixed-bed reactor (μ-FBR) by using a supported Cu nanocatalyst resulted in an
Ether-directed ortho-C-H olefination with a palladium(II)/monoprotected amino acid catalyst.
Gang Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(4), 1245-1247 (2012-12-15)
Tatsuya Yoshino et al.
Organic letters, 14(16), 4290-4292 (2012-08-09)
A highly efficient total synthesis of the 11-membered cyclic aspercyclides A (1) and B (2) has been achieved by chemo- and regioselective intramolecular oxidative C-O bond formation from differently substituted diphenols.
Alessandra Forni et al.
Journal of molecular graphics & modelling, 38, 31-39 (2012-10-23)
The solvent effect on the I⋯O halogen bonding in complexes of iodobenzene derivatives with formaldehyde has been investigated by systematically varying the substituents on the iodobenzene ring. Calculations have been performed at MP2 and DFT levels of theory, using the