Wichtige Dokumente
673811
Diethylether
≥99.0%, anhydrous, ACS reagent, contains BHT as inhibitor
Synonym(e):
Ether, Ethylether
About This Item
anhydrous
8.56 psi ( 20 °C)
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Diethylether, anhydrous, ACS reagent, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
Qualität
ACS reagent
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Enthält
BHT as inhibitor
Expl.-Gr.
36.5 %
Verunreinigungen
Alcohol (as CH3CH2OH), passes test
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl (as HCHO)
≤0.03% Water
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Diethylether-Lösungsmittel in ACS-Qualität wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
- Chemische Routine-Synthese
- Trocknung und Aufreinigung
- Reinigung kritischer Laborgeräte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?